P1152
Poly(Ala, Glu, Lys, Tyr) 6:2:5:1 hydrobromide
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1), mol wt 20,000-30,000
Sinônimo(s):
(L-Ala, L-Glu, L-Lys, L-Tyr)n ·HBr, COP-1
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
proporção de alimentação
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1)
peso molecular
20,000-30,000
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 56
new score: 39
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to off-white
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O.N[C@@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
chave InChI
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reported to have suppressive effect on experimental allergic encephalomyelitis induced in laboratory animals.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.