P0275
Poly(Glu, Tyr) sodium salt
Glu:Tyr (4:1), mol wt 20,000-50,000
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid sodium salt (1:1) polymer with L-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
proporção de alimentação
Glu:Tyr (4:1)
peso molecular
20,000-50,000
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 48
new score: 45
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to off-white
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- janus kinase 3 (JAK3) in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)-based assay
- proto-oncogene tyrosine-protein kinase (Src) and zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70 (Zap70)
- in in vitro tyrosine kinase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.