Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
A2056
Sigma-Aldrich
Acetil coenzima A
≥93% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Acetil-S- CoA, Acetil CoA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H35N7O17P3S · 3Na
Número CAS:
Peso molecular:
875.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)COP(OP(OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(O)=O)(O)=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.[3Na]
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);/q;+1/p-1/t13-,16-,17-,18?,22-;/m1./s1
chave InChI
HNLIOWFIXSPFEC-WLYMNMRISA-M
Aplicação
A acetil-coA é um cofator essencial e carreador de grupos acila em reações enzimáticas de transferência de acetilo. A acetil-CoA é formada pela descarboxilação oxidativa de piruvato na mitocôndria, pela oxidação de ácidos graxos de cadeia linga, ou pela degradação oxidativa de certos aminoácidos. A acetil-CoA é um composto de partida para o ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs). A acetil-CoA também é uma precursora-chave na biossíntese de lipídios e a origem de todos os carbonos de ácidos graxos. A acetil-CoA regula positivamente a atividade da piruvato carboxilase. A acetil-CoA é um precursor do neurotransmissor acetilcolina. As acetilases de histona (HAT) usam acetil-CoA como doadora de um grupo acetila nas reações de acetilação pós-tradução de proteínas histonas e não histonas.
Um cofator essencial nas reações enzimáticas de transferência de acetilo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A acetil-coA é um cofator essencial e carreador de grupos acila em reações enzimáticas de transferência de acetilo.
A acetil-coA é um cofator essencial e carreador de grupos acila em reações enzimáticas de transferência de acetilo. Ela é formada pela descarboxilação oxidativa de piruvato na mitocôndria, pela oxidação de ácidos graxos de cadeia longa, ou pela degradação oxidativa de certos aminoácidos. A acetil-CoA é um composto de partida para o ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs). Ela também é uma precursora-chave na biossíntese de lipídios e a origem de todos os carbonos de ácidos graxos. A acetil-CoA regula positivamente a atividade da piruvato carboxilase. Ela é um precursor do neurotransmissor acetilcolina. As acetilases de histona (HAT) usam acetil-CoA como doadora de um grupo acetila nas reações de acetilação pós-tradução de proteínas histonas e não histonas.
Nota de preparo
Preparada de modo enzimático
Outras notas
Para obter mais informações técnicas e uma lista completa de derivados da coenzima A, acesse o Recurso de reagentes de transferência de grupos acila
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Whitney R Luebben et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(45), 19254-19259 (2010-10-27)
Histone posttranslational modifications and chromatin dynamics are inextricably linked to eukaryotic gene expression. Among the many modifications that have been characterized, histone tail acetylation is most strongly correlated with transcriptional activation. In Metazoa, promoters of transcriptionally active genes are generally
Prabhjot Singh et al.
Protein and peptide letters, 18(5), 507-517 (2011-01-18)
The distinct biochemical function of endoplasmic reticulum (ER) protein Calreticulin (CR) catalyzing the transfer of acyl group from acyloxycoumarin to a receptor protein was termed calreticulin transacylase (CRTAase). The present study, unlike the previous reports of others utilizing CR-deficient cells
Juliette Adjo Aka et al.
Handbook of experimental pharmacology, 206, 1-12 (2011-09-01)
Lysine (K) acetylation refers to transfer of the acetyl moiety from acetyl-CoA to the ε-amino group of a lysine residue. This is posttranslational and reversible, with its level dynamically maintained by lysine acetyltransferases (KATs) and deacetylases (KDACs). Traditionally, eukaryotic KDACs
Shakur Mohibi et al.
Molecular and cellular biology, 36(19), 2487-2502 (2016-07-13)
Alteration/deficiency in activation 3 (ADA3) is an essential component of specific histone acetyltransferase (HAT) complexes. We have previously shown that ADA3 is required for establishing global histone acetylation patterns and for normal cell cycle progression (S. Mohibi et al., J
Carla Angulo-Rojo et al.
ASN neuro, 5(5), e00130-e00130 (2013-11-30)
The Notch pathway is a highly conserved signaling system essential for modulating neurogenesis and promoting astrogenesis. Similarly, the cAMP signaling cascade can promote astrocytic commitment in several cell culture models, such as the C6 glioma cell line. These cells have
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.