Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A2181
Sigma-Aldrich
Acetil coenzima A
≥93% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetil CoA, Acetil-S-CoA Li3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H38N7O17P3S · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
809.57 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
chave InChI
FTRFBNATWBKIQU-JHJDYNLLSA-K
Aplicação
A acetil CoA é adequada para o ensaio do gene repórter CAT para determinar cloranfenicol acetiltransferase (CAT) por meio da incubação do extrato celular com 0,1 μCi de [14C]-cloranfenicol e acetil-CoA 0,5 mM.
Um cofator essencial nas reações enzimáticas de transferência de acetilo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A acetil CoA é um cofator essencial e carreador de grupos acila em reações enzimáticas de transferência de acetilo. Ela é formada pela descarboxilação oxidativa de piruvato na mitocôndria, pela oxidação de ácidos graxos de cadeia longa, ou pela degradação oxidativa de certos aminoácidos. A acetil CoA é um composto de partida para o ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs). Ela também é uma precursora-chave na biossíntese de lipídios e a origem de todos os carbonos de ácidos graxos. A acetil CoA regula positivamente a atividade da piruvato carboxilase. Ela é um precursor do neurotransmissor acetilcolina. As acetilases de histona (HAT) usam acetil CoA como doadora de um grupo acetila nas reações de acetilação pós-tradução de proteínas histonas e não histonas.
Alterações no gene que codifica a acetil CoA foram associadas à doença de Alzheimer e a um comprometimento cognitivo leve. Defeitos no gene causam síndrome miastênica associada a apneia episódica.
propriedades físicas
Esse pó sensível à umidade deve ser armazenado desidratado a −20 °C.
Nota de preparo
Preparada de modo enzimático
Reconstituição
A acetil CoA é solúvel em água desionizada a 100 mg/ml. A acetil CoA é estável em soluções neutras e moderadamente ácidas, mas é hidrolisada em soluções alcalinas e fortemente ácidas. Soluções aquosas armazenadas em alíquotas de uso único são estáveis por até duas semanas a −20 °C e até 6 meses a −80 °C.
Outras notas
Para obter mais informações técnicas e uma lista completa de derivados da coenzima A, acesse o Recurso de reagentes de transferência de grupos acila.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rajnish Kumar et al.
Scientific reports, 6, 31247-31247 (2016-08-11)
Recent reports have brought back the acetylcholine synthesizing enzyme, choline acetyltransferase in the mainstream research in dementia and the cholinergic anti-inflammatory pathway. Here we report, a specific strategy for the design of novel ChAT ligands based on molecular docking, Hologram
Devis Sinani et al.
Journal of virology, 85(23), 12124-12133 (2011-09-23)
Bovine herpesvirus 1 (BHV-1) infection induces clinical symptoms in the upper respiratory tract, inhibits immune responses, and can result in life-threatening secondary bacterial infections. Following acute infection, BHV-1 establishes latency in sensory neurons within trigeminal ganglia. Periodically, reactivation from latency
Whitney R Luebben et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(45), 19254-19259 (2010-10-27)
Histone posttranslational modifications and chromatin dynamics are inextricably linked to eukaryotic gene expression. Among the many modifications that have been characterized, histone tail acetylation is most strongly correlated with transcriptional activation. In Metazoa, promoters of transcriptionally active genes are generally
Simone Kraner et al.
Archives of neurology, 60(5), 761-763 (2003-05-21)
The syndrome of congenital myasthenia with episodic apnea (CMS-EA) was previously found to be due to mutations in the choline acetyltransferase gene (CHAT). To identify the mutations underlying CMS-EA in a Turkish multiplex family. Direct sequencing of the CHAT gene.
Swetha Vijayaraghavan et al.
PloS one, 8(6), e65936-e65936 (2013-07-11)
Acetylcholine (ACh), the classical neurotransmitter, also affects a variety of nonexcitable cells, such as endothelia, microglia, astrocytes and lymphocytes in both the nervous system and secondary lymphoid organs. Most of these cells are very distant from cholinergic synapses. The action
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.