Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
C3144
Sigma-Aldrich
Coenzima A
cofactor for acyl transfer
Sinônimo(s):
CoA Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H36N7O16P3S · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
767.53 (anhydrous free acid basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
descrição
cofactor for acyl transfer
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (spectrophotometric assay)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
chave InChI
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
Descrição geral
A coenzima A (CoA) é um cofator essencial em sistemas vivos e é sintetizada a partir do ácido pantotênico (vitamina B5), Os níveis de CoA em mitocôndrias e peroxissomos correspondem a 2-5 mM e 0,7 mM, respectivamente. CoA citossólica está na faixa de 0,05 mM a 0,14 mM
Aplicação
A coenzima A é adequada para uso em:
  • biossíntese de glicerolipídeo no tecido adiposo de suínos
  • um ensaio para medir o nível de alfa-metilacil-CoA racemase (AMACR) em amostras de sangue humano usando um biossensor eletroquímico com nanopartículas
  • ensaio de cloranfenicol acetiltransferase (CAT)
  • a síntese de palmitoil-CoA, que é necessária para a palmitoilação e ativação de proteínas para fusão de membrana regulada
Ações bioquímicas/fisiológicas
A coenzima A (CoA, CoASH, HSCoA) é uma coenzima que facilita reações enzimáticas de transferência de grupos acila e suporta a síntese e oxidação de ácidos graxos. A CoA está envolvida nos mecanismos de diversas enzimas. Na presença da CoASH, os ácidos carboxílicos orgânicos formam tioésteres de acil-CoA, o que facilita o reconhecimento enzimático. A acil-CoA formada a partir de ácidos carboxílicos xenobióticos pode aumentar a toxicidade do composto, o que pode levar à disfunção metabólica celular. Está envolvida na oxidação de piruvato no ciclo de Krebs. A CoA é necessária para eventos metabólicos. A via da CoA bacteriana é direcionada para o desenvolvimento antimicrobiano. Ela medeia a transferência de grupos acila e a ativação de carbonila. A CoA e seus níveis de tioéster são fundamentais para a homeostase celular. A CoA também está envolvida na regulação da agregação plaquetária e na vasoconstrição. Ela atua como um cofator essencial nas reações enzimáticas de transferência de acetila.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David F Fischer et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 289, 303-314 (2004-10-27)
Protocols to study the regulation of a conserved multigene family (SPRR genes) during calcium-induced differentiation of cultured normal human keratinocytes (NHKs) are provided. Transfection of promoter-reporter (CAT or luciferase) constructs, combined with promoter truncation, can be used to study the
D C Rule et al.
Journal of animal science, 67(2), 364-373 (1989-02-01)
To compare genetic differences in glycerolipid biosynthesis, rates were determined in s.c. adipose tissue of lean and obese pigs at 28, 60 and 110 d of age. To compare depot-specific differences, glycerolipid biosynthetic rates were determined in outer s.c., middle
E P Brass
Chemico-biological interactions, 90(3), 203-214 (1994-03-01)
Coenzyme A (CoASH) has a clearly defined role as a cofactor for a number of oxidative and biosynthetic reactions in intermediary metabolism. Formation of acyl-CoA thioesters from organic carboxylic acids activates the acid for further biotransformation reactions and facilitates enzyme
Signalling functions of coenzyme A and its derivatives in mammalian cells
Davaapil H, et al.
Biochemical Society Transactions, 42(4), 1056-1062 (2014)
Christoph Matti et al.
Frontiers in immunology, 11, 720-720 (2020-05-12)
Chemokines are essential for guiding cell migration. Atypical chemokine receptors (ACKRs) contribute to the cell migration process by binding, internalizing and degrading local chemokines, which enables the formation of confined gradients. ACKRs are heptahelical membrane spanning molecules structurally related to
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.