C4282
Coenzyme A hydrate
≥85% (UV, HPLC)
Sinônimo(s):
CoA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (UV, HPLC)
forma
powder
grupo funcional
phospholipid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.H2O/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);1H2/t11-,14-,15-,16+,20-;/m1./s1
chave InChI
TVSAELAFGDOPKI-BLPRJPCASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3