870701P
Avanti
Coenzyme A (Li salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870701P, powder
Sinônimo(s):
Coenzyme A (lithium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (870701P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870701P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Li+].[Li+].[Li+]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
chave InChI
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3