870726P
Avanti
26:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P, powder
Sinônimo(s):
hexacosanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (870726P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870726P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-38(56)75-31-30-49-37(55)28-29-50-45(59)42(58)47(2,3)33-68-74(65,66)71-73(63,64)67-32-36-41(70-72(60,61)62)40(57)46(69-36)54-35-53-39-43(48)51-34-52-44(39)54;;;/h34-36,40-42,46,57-58H,4-33H2,1-3H3,(H,49,55)(H,50,59)(H,63,64)(H,65,66)(H2,48,51,52)(H2,60,61,62);3*1H3/t36-,40?,41+,42+,46-;;;/m1.../s1
chave InChI
XKPNJROJQZVENY-PQBGVFARSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)