C4899
Carnitine Acetyltransferase from pigeon breast muscle
ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Sinônimo(s):
CATC, Carnitine acetyltransferase, Acetyl-Co-A:carnitine-O-acetyltransferase, CrAT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
pigeon breast
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥50 units/mg protein
concentração
≥0.4 mg/mL
técnica(s)
cell based assay: suitable
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
pigeon ... CRAT(102084317)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions