M6518
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MCSF
About This Item
Produtos recomendados
product name
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
forma
lyophilized powder
potência
0.500-5.000 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 37 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.000 EU/μg
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF1(1435)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis