M9170
Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
mCSF-1, mM-CSF, CSF-1, M-CSF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.500-3.000 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 18.2 kDa (containing 156 amino acid residues)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.000 EU/μg
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Csf1(12977)
Aplicação
- in the initiation of osteoclastogenesis in bone marrow monocyte cells
- to stimulate osteoclast differentiation in non-adherent hematopoietic cell
- for the generation of blood-derived stem cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?