M0321
MDM2, GST-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥75% (SDS-PAGE)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
descrição
contains an N-terminal GST tag
Ensaio
≥75% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
~84 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3