SRP2095
MDM2, HIS tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HDMX, MGC5370, MGC71221, hdm2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
8-His tagged (C-terminus. )
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
frozen liquid
peso molecular
~57.8 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
350 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
MDM2 is stored in 20mM Tris-Cl (pH 8.0), 20% Glycerol, 100mM KCl, 1mM DTT and 0.2mM EDTA buffer.
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)