Documentos Principais
T7039
Sigma-Aldrich
Fator de crescimento transformador-β1
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hTGF-β1, TGF-β1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Fator de crescimento transformador-β1, TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
powder
potência
≤0.05 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
protein 25 kDa
embalagem
pkg of 2 μg
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFB1(7040)
Descrição geral
Tgfb1 (fator de crescimento transformador-β1 humano) é um peptídeo de 25 kDa codificado pelo gene mapeado no locus 19q13.2 humano. O polipeptídeo TGF-β1 é produzido como precursor com uma sequência hidrofóbica de sinais, uma pró-região e um peptídeo maduro. A clivagem do precursor no sítio de clivagem tetrabásico resulta em monômeros de aminoácidos do terminal carboxi 112. A forma biologicamente ativa de Tgfb1 existe como um homodímero ligado a dissulfeto. Foram identificadas três isoformas de TGF-β em mamíferos: TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3.
Aplicação
O fator de crescimento transformador-β1 humano foi usado em
  • ensaio de gene repórter.
  • transfecções in vitro.
  • para estudar o efeito do fator de crescimento transformador-β1 (TGF-β1) na análise de arranjos gênicos de células renais.
  • para estudar a associação do TGF-β1 com a suprarregulação dependente do estresse de cisalhamento do inibidor tecidual da metaloproteinase 1 em células endoteliais microvasculares.
  • para estudar a interação entre a ativação de TGF-β1 e a formação de miofibroblastos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O TGF-β1 é um peptídeo multifuncional capaz de influenciar a proliferação celular, o crescimento de tecidos, a diferenciação e outras funções em uma ampla variedade de tipos de células. O TGF-β1 tem um papel fundamental na diferenciação por seu envolvimento na adipogênese, miogênese, condrogênese, osteogênese, diferenciação de células epiteliais e função de células imunes. Todas as células têm um receptor específico de TGF-β1. Tanto tecidos transformados quando não neoplásicos liberam fatores de crescimento transformadores. A natureza multimodal do TGF-β1 é observada na sua capacidade de estimular ou inibir a proliferação celular. O TGF-β1 está associado ao desenvolvimento e metástase do câncer colorretal.
O fator de crescimento transformador β1 (TGF-β1) é produzido em diversos tipos de células, mas consta que é mais concentrado em plaquetas de mamíferos, onde está presente em níveis cerca de quatro vezes maiores que os de TGF-β2.
forma física
Liofilizado a partir de uma solução aquosa filtrada em 0,2 μm.
Nota de análise
A atividade biológica do TGF-β1 é medida em cultura por inibição da proliferação dependente de IL-4 de células HT-2 de camundongo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tibor Kempf et al.
Clinical chemistry, 53(2), 284-291 (2006-12-23)
Growth-differentiation factor 15 (GDF15) is a member of the transforming growth factor beta (TGF-beta) cytokine superfamily. There has been increasing interest in using circulating GDF15 as a biomarker in patients, for example those with cardiovascular disease. We developed an IRMA
Differential Effects of Transforming Growth Factor-β1 on Cellular Proliferation in the Developing Prostate
Tomlinson DC, et al.
Endocrinology, 145, 4292-4300 (2004)
Interplay between TGF-β signaling and receptor tyrosine kinases in tumor development.
Shi Q and Chen YG
Science China: Life Sciences, 60(10), 1133-1141 (2017)
Matrix metalloproteinase inhibition delays wound healing and blocks latent transforming growth factor-β1 promoted myofibroblast formation and function
Mirastschijski U, et al.
Wound Repair and Regeneration, 18(2), 223-234 (2010)
Regulation of α-Smooth Muscle Actin Expression in Granulation Tissue Myofibroblasts Is Dependent on the Intronic CArG Element and the Transforming Growth Factor-β1 Control Element
Tomasek JJ, et al.
The American Journal of Pathology, 166, 1343-1351 (2005)
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.