SRP6552
TGF-β3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Transforming growth factor beta-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
25.5 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
pkg of 500 μg
concentração
0.25 mg/mL
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... TGF-beta-1(21803)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Recombinant mouse TGF-β3 is a non-glycosylated, disulfide-linked homodimer, containing two 112 amino acid chains, with a total molecular weight of 25.5kDa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)