H8791
Transforming Growth Factor-β3 human
TGF-β3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TGF-β3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤1.0 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
embalagem
pkg of 5 μg
fabricante/nome comercial
HumanZyme
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFB3(7043)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
This product is lyophilized from a solution of 50mM NaOAc, pH 3.7.
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3