H8666
Transforming Growth Factor-β2 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TGF-β2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤0.5 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFB2(7042)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3