T7924
Transforming Growth Factor-α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hTGF-α, TGF-α
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Transforming Growth Factor-α human, TGF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulário
powder
potência
≤0.2 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
5.5 kDa
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 5 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TGFA(7039)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
- to determine the ideal concentration of growth factors to be used in the culture medium that supports sheep preantral follicles
- in human hepatocytes cell culture and keratinocyte cell culture
- to induce morphogenesis in primary mouse organoids
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?