T6674
Tumor Necrosis Factor-α human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hTNF-α, TNF-α
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tumor Necrosis Factor-α human, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
potência
0.02-0.3 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
~17.4 kDa
embalagem
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Aplicação
- to analyze the effects of cytokine TNFα-stressed human neuronal and glial (HNG) cells
- to investigate the molecular mechanisms of TNFα-mediated prolyl-4 hydroxylase α1 (P4Hα1) suppression
- to induce death-receptor-mediated apoptosis in HeLa cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
WST-1 assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for WST-1 reagent preparation and examples of applications. Frequently asked questions and troubleshooting guide for WST-1 assay.
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation