11465007001
Roche
Kit de proliferação celular I (MTT)
Sinônimo(s):
mtt
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
uso
sufficient for ≤2,500 tests
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
tissue culture: suitable
λmax
550-600 nm
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O kit de proliferação celular I (MTT) é um ensaio colorimétrico para quantificação não radioativa de proliferação e viabilidade celular, bem como citotoxicidade. O material amostrado são células aderentes ou em suspensão cultivadas em microplacas de 96 poços.
Os ensaios colorimétricos analisam o número de células viáveis por meio da clivagem de sais de tetrazólio adicionados ao meio de cultura. Essa técnica não requer lavagem nem coleta de células, e todo o ensaio, desde a microcultura até a análise dos dados por um leitor de ELISA, é feito na mesma microplaca.
O MTT foi o primeiro sal de tetrazólio descrito. Ele é clivado em formazan pelas enzimas do retículo endoplasmático. A biorredução ocorre somente em células viáveis e está relacionada à produção de NAD(P)H por meio da glicólise. Portanto, a quantidade de corante formazan formado está diretamente correlacionada ao número de células metabolicamente ativas na cultura.
Ensaio colorimétrico (à base de MMT) para quantificação não radioativa da proliferação e viabilidade celular, bem como citotoxicidade.
Os ensaios colorimétricos analisam o número de células viáveis por meio da clivagem de sais de tetrazólio adicionados ao meio de cultura. Essa técnica não requer lavagem nem coleta de células, e todo o ensaio, desde a microcultura até a análise dos dados por um leitor de ELISA, é feito na mesma microplaca.
O MTT foi o primeiro sal de tetrazólio descrito. Ele é clivado em formazan pelas enzimas do retículo endoplasmático. A biorredução ocorre somente em células viáveis e está relacionada à produção de NAD(P)H por meio da glicólise. Portanto, a quantidade de corante formazan formado está diretamente correlacionada ao número de células metabolicamente ativas na cultura.
Ensaio colorimétrico (à base de MMT) para quantificação não radioativa da proliferação e viabilidade celular, bem como citotoxicidade.
Aplicação
O Kit de proliferação celular I (MTT) é usado para a quantificação não radioativa, espectrofotométrica da proliferação e viabilidade celular em populações de células usando um formato de placa de 96 poços. Ele pode ser utilizado para:
- Medição da proliferação celular em resposta a fatores de crescimento, citocinas, mitógenos e nutrientes.
- Análise de compostos citotóxicos e citostáticos, como medicamentos antineoplásicos e outros compostos farmacêuticos.
- Avaliação de anticorpos inibidores do crescimento e mediadores fisiológicos
- Teste de biocompatibilidade de várias estruturas poliméricas (scaffolds) usadas na engenharia de tecidos ósseos para crescimento de células ósseas
Características e benefícios
- Seguro e fácil: Elimine isótopos radioativos, etapas de lavagem e reagentes adicionais.
- Preciso: A absorbância obtida está fortemente correlacionada com o número de células.
- Sensível: Detecte baixos números de células.
- Rápido: Processe um grande número de amostras usando um leitor de ELISA de vários poços.
O ensaio se baseia na clivagem do sal de tetrazólio MTT na presença de um reagente de acoplamento de elétrons. O sal de formazan insolúvel em água produzido deve ser solubilizado em uma etapa adicional. As células cultivadas em placa de cultura de tecidos de 96 poços são incubadas com a solução de MTT por cerca de 4 horas. Após este período de incubação, forma-se um corante de formazan insolúvel em água. Após a solubilização, o corante formazan é quantificado usando um espectrofotômetro de varredura de vários poços (leitor de ELISA). A absorbância medida está diretamente correlacionada com o número de células viáveis.
Ensaios de proliferação e viabilidade celular são particularmente importantes para aplicações de rotina em biologia celular. Os sais de tetrazólio (p. ex., MTT, XTT, WST-1) são particularmente úteis para esse tipo de análise. Os sais de tetrazólio são clivados em formazan pelo sistema de redutase de succinato-tetrazólio (EC 1.3.99.1), que pertence à cadeia respiratória da mitocôndria e só é ativo em células metabolicamente intactas (vide abaixo).
Ensaios de proliferação e viabilidade celular são particularmente importantes para aplicações de rotina em biologia celular. Os sais de tetrazólio (p. ex., MTT, XTT, WST-1) são particularmente úteis para esse tipo de análise. Os sais de tetrazólio são clivados em formazan pelo sistema de redutase de succinato-tetrazólio (EC 1.3.99.1), que pertence à cadeia respiratória da mitocôndria e só é ativo em células metabolicamente intactas (vide abaixo).
Embalagem
1 kit contendo 2 componentes.
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2 ºC a 8 °C
Após o descongelamento, os reagentes de marcação de MTT podem ser armazenados ao abrigo da luz a 2 ºC a 8 °C por até 4 semanas. Neste caso, recomenda-se filtrar o reagente através de uma membrana de tamanho de poro de 0,2 μm.
Após o descongelamento, os reagentes de marcação de MTT podem ser armazenados ao abrigo da luz a 2 ºC a 8 °C por até 4 semanas. Neste caso, recomenda-se filtrar o reagente através de uma membrana de tamanho de poro de 0,2 μm.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
- MTT Labeling Reagent
- Solubilization Solution
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Timothy Douglas et al.
Clinical oral implants research, 21(3), 262-267 (2009-12-05)
Hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) are two very common ceramic materials for bone replacement. A recently developed material for bone replacement is CeraBall, which is a mixed HA-TCP scaffold available as porous spherical scaffolds of diameter 4 and 6
Yuji Kaneko et al.
PloS one, 7(10), e47583-e47583 (2012-10-19)
This study was designed to reveal the therapeutic regimen and mechanism of action underlying hypothermia treatment in combination with stem cell transplantation for ameliorating neonatal hypoxic-ischemic-like injury. Primary rat neurons were exposed to oxygen-glucose deprivation (OGD), which produced hypoxic-ischemic-like injury
Naoki Tajiri et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 22(4), 306-315 (2016-02-05)
Exportin 1 (XPO1/CRM1) plays prominent roles in the regulation of nuclear protein export. Selective inhibitors of nuclear export (SINE) are small orally bioavailable molecules that serve as drug-like inhibitors of XPO1, with potent anti-cancer properties. Traumatic brain injury (TBI) presents
Ali Abolhassani et al.
Journal of Cancer, 5(7), 537-547 (2014-07-25)
Fibroblastic growth factor-10 (FGF-10) has an important role in type I epithelial mesenchymal transition (EMT) during the embryonic period of life (gastrulation). Since EMT has a critical role during cancer cells invasion and metastasis (type III) this study sought to
Volker Gassling et al.
Clinical oral implants research, 24(3), 320-328 (2011-11-19)
The loss of jaw bone caused by different kinds of pathologies leads to dysfunction and reduced quality of life in affected patients. Thus, the pivotal goal in bone tissue engineering is to reconstruct these defects. The essential precondition for new
Artigos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.