T7539
Tumor Necrosis Factor-α from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
mTNF-α, TNF-α
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tumor Necrosis Factor-α from mouse, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
potência
0.01-0.5 ng/mL EC50
peso molecular
17 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg protein endotoxin
cor
white
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Tnf(21926)
Aplicação
- to activate MS1 endothelium cells
- to induce lipolysis in adipocytes
- to study its effect on liganded and unliganded glucocorticoid receptor (GR) in interleukin (IL)-6 and IL-8 gene regulation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance