L2630
Lipopolissacarídeos
purified by phenol extraction
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O111:B4)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
purificado por
phenol extraction
técnica(s)
ELISA: suitable
cell based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
Impurezas
≤3.00% protein (Lowry-TCA)
cor
off-white to faint yellow
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este produto é extraído com fenol do sorotipo de Escherichia coli O111:B4. A cepa de origem é proveniente de uma coleção particular. Este sorotipo de LPS foi usado para estimular células B e induzir NOS (sintase de óxido nítrico) em hepatócitos humanos.
Aplicação
- para a estimulação de macrófagos
- para o pré-condicionamento de LPS em camundongos
- para induzir lesão renal aguda em camundongos
- para induzir a síndrome da angústia respiratória aguda (ARDS) em camundongos para estudar os efeitos anti-inflamatórios dos exossomos derivados das células-tronco mesenquimais da medula óssea (BMSCs)
- para induzir o estado hiper-inflamatório em camundongos infectados com o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.