Documentos Principais
LPS25
Sigma-Aldrich
LPS, E. Coli O111:B4
About This Item
Código UNSPSC:
41202019
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Os lipopolissacarídeos (LPS), também conhecidos como endotoxinas, estão presentes principalmente na parede celular de bactérias gram-negativas. Eles são compostos por três regiões estruturais: a cadeia lateral O, um componente polissacarídico intermediário e o lipídio A, que contribui para a natureza pirogênica do LPS.
Aplicação
O LPS de E. coli O111:B4 foi usado para ativar macrófagos para estimular a expressão de genes necessários para a ativação do inflamassoma de proteína 3 contendo os domínios NOD, LRR e pirina (NLRP3). Ele também foi usado para estimular células Raw264.7 antes de ensaios de pull-down.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O lipopolissacarídeo (LPS), um imunoestimulante eficaz, induz respostas inflamatórias e imunes ativando o receptor do tipo toll 4 (TLR4). Ele também contribui para a osteoclastogênese em camundongos. O LPS atua como uma barreira de permeabilidade ao redor da superfície celular para restringir a entrada de moléculas tóxicas, como antibióticos e sais biliares. Ele atua como um agente pirogênico e, eventualmente, induz choque séptico nas células hospedeiras.
Qualidade
ANÁLISE: <3% de proteína por ensaio de Lowry.
forma física
Líquido em PBS, pH 7,4.
Atividade de endotoxinas: Pelo menos 500.000 unidades de endotoxina por mg de LPS, medido pelo ensaio de coagulação de gel; as medições do ensaio de toxicidade cromogênico (ensaios Cambrex) demonstram aproximadamente 10 UE/nanograma de LPS.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 6 meses em alíquotas não diluídas.
Uma boa técnica laboratorial deve ser empregada para manipular de forma segura qualquer lipopolissacarídeo ou produto de lipídio A.
Isso requer observar as seguintes práticas:
1. Usar vestuário apropriado para laboratórios, inclusive jaleco, luvas e óculos de proteção.
2. Não colocar pipetas na boca, ingerir ou deixar entrar em contato com feridas abertas. Lavar bem qualquer área do corpo que entre em contato com o produto.
3. Este produto é pirogênico. Evite a autoinjeção acidental tomando muito cuidado ao manusear em conjunto com qualquer dispositivo de injeção.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Differentiation of in vitro-modified human peripheral blood monocytes into hepatocyte-like and pancreatic islet-like cells.
Maren Ruhnke,Hendrik Ungefroren,Andreas Nussler,Franz Martin,Marc Brulport et al.
Gastroenterology null
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
AMES, B N and DUBIN, D T
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)
Nikolay N Kuzmich et al.
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
Lipopolysaccharide, structure, and biological effects
Schultz C
2006 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 3 (2018)
Estimation of 3-deoxy sugars by means of the malonaldehyde-thiobarbituric acid reaction.
CYNKIN, M A and ASHWELL, G
Nature, 186, 155-156 (1960)