L5293
Lipopolissacarídeos
Ready Made solution, 1 mg/mL
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O111:B4)
Nível de qualidade
Formulário
aqueous solution
concentração
1 mg/mL
cor
colorless to faint yellow
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- to stimulate an inflammatory response in porcine liver tissues in-vivo and piglet ileum tissues ex vivo
- to stimulate Ex vivo natural killer(NK) cells and hepatic B cells
- to induce arthritis in a standard rabbit model
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is the major component of the outer membrane of Gram-negative bacteria. Lipopolysaccharide is localized in the outer layer of the membrane and is, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface.