F3665
Lipopolissacarídeos
FITC conjugate
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O111:B4)
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma
lyophilized powder
Extensão da rotulagem
2-10 μg FITC per mg LPS
cor
yellow to orange
solubilidade
H2O: soluble 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3