L4524
Lipopolissacarídeos
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
Sinônimo(s):
LPS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli (O55:B5)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
purificado por
ion-exchange chromatography
Impurezas
<1% Protein
<1% RNA
cor
white to yellow cast
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Lipopolysaccharide (LPS) is the major component of the outer membrane of Gram-negative bacteria. Lipopolysaccharide is localized in the outer layer of the membrane and is, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface.