H6291
IL-1β human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-1β, Lymphocyte activating factor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Interleukin-1β human, IL-1β, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture, endotoxin tested
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤0.05 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 18-25 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL1B(3553)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3