SRP3096
Interleukin-6 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Interleukin-6 human, IL-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤2.0 ng/mL ED50
peso molecular
20.9 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... IL6(3569)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Sequência
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation