GF113
Transforming Growth Factor-β2 human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TGF-beta2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Transforming Growth Factor-β2 Protein, Recombinant human, Transforming Growth Factor-beta2 (TGF-beta2) is a member of a superfamily of homologous, disulfide-linked, homodimeric proteins that regulate the proliferation & differentiation of normal & transformed cells.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
atividade específica
≥5 x 10e6 U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TGF-Beta2; 1EU/ug)
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... TGFB2(7042)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1