H4791
Bone Morphogenetic Protein 2 human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
BMP-2
About This Item
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
lyophilized powder
potência
≤60 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg Endotoxin level
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP2(650)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.