B2680
BMP4, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bone Morphogenetic Protein 4 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
10-30 ng/mL ED50
peso molecular
monomer calculated mol wt 13 kDa
~22 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/mg Endotoxin level (LAL test)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP4(652)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.