SRP6156
BMP-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BMP-2B, Bone morphogenetic protein 2B, Bone morphogenetic protein 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
2-10 ng/mL
peso molecular
34 kDa (homodimer, glycosylated.)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<1 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP4(652)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)