Documentos Principais
F6886
Sigma-Aldrich
Forscolina
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
Sinônimo(s):
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-tri-hidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
Beilstein:
1692716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Forscolina, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
fonte biológica
Coleus forskohlii
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
A forscolina, presente predominantemente na raiz da planta Coleus forskohlii, é um potencial composto farmacológico. Ela é usada para tratar a hipertensão, doenças respiratórias e obesidade. A forscolina é um diterpenoide capaz de modular a enzima adenilato ciclase e os níveis de adenosina monofosfato cíclico (cAMP). A manipulação da via biossintética da forscolina supre sua produção comercial para uso farmacológico. A forscolina tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e reduz a hiperglicemia ao estimular a liberação de insulina. A forscolina promove a diferenciação das células HepaRG de hepatoma e ativa o receptor farnesoide X (FXR) e o receptor pregnano X (PXR).
Vários estudos indicam que forskolin está ligado ao aumento da lipólise, potencialmente levando à redução de gordura e peso no corpo. Acredita-se que a suplementação com forskolin potencialmente melhore a perda de gordura sem reduzir a massa muscular.
Aplicação
A forscolina tem sido usada:
  • para induzir a expressão de mRNA em hepatócitos primários.
  • como fármaco desengordurante em hepatócitos humanos primários.
  • como suplemento de meio para induzir a diferenciação de células-tronco derivadas de tecido adiposo (ASCs).
  • na ativação do gene regulador de condutância transmembrana em fibrose cística (CFTR).
  • para promover a diferenciação de células-tronco pluripotentes induzidas humanas (hiPSCs) em células endoteliais.
  • estimular a secreção iônica de cloreto mediada pelo regulador de condutância transmembrana (CFTR) da fibrose cística em células epiteliais diferenciadas das vias aéreas derivadas de indivíduos com e sem fibrose cística (FC).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diterpenoide permeável às células com propriedades anti-hipertensivas, inotrópicas positivas e de ativação da adenilil ciclase. Muitos dos seus efeitos biológicos se devem à ativação da adenilil ciclase e ao aumento resultante da concentração intracelular de cAMP. A forscolina afeta as correntes de cálcio e inibe a MAP quinase.
Características e benefícios
Este composto é apresentado na página de adenilil ciclases do Manual de classificação do receptor e transdução de sinal. Para ver outras páginas do manual clique aqui.
Este composto é um produto em destaque para pesquisa com nucleotídeos cíclicos. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para nucleotídeos cíclicos. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Nota de preparo
A forscolina é solúvel em solventes orgânicos, como etanol, clorofórmio e DMSO.
Armazenamento e estabilidade
As soluções de Forskolin a 5 mg/mL em etanol ou em DMSO são estáveis por pelo menos 6 meses em temperatura ambiente por análise de HPLC.
Este produto deve ser armazenado em temperatura ambiente. Armazene o produto bem fechado em ambiente seco.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
IWP-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I0536
IWP-2
Total biosynthesis of the cyclic AMP booster forskolin from Coleus forskohlii
Pateraki I, et al.
eLife, 6, e23001-e23001 (2017)
Differentiation of adipose-derived stem cells into Schwann cell-like cells through intermittent induction: potential advantage of cellular transient memory function
Sun X, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 133-133 (2018)
Effect of chronic administration of forskolin on glycemia and oxidative stress in rats with and without experimental diabetes
Rios-Silva M, et al.
International Journal of Medical Sciences, 11(5), 448-448 (2014)
Functional polarization of human hepatoma HepaRG cells in response to forskolin
Mayati A, et al.
Scientific Reports, 8(1), 16115-16115 (2018)
Albert Giralt et al.
Molecular metabolism, 11, 104-112 (2018-03-13)
Aberrant hepatic glucose production contributes to the development of hyperglycemia and is a hallmark of type 2 diabetes. In a recent study, we showed that the transcription factor E2F1, a component of the cell cycle machinery, contributes to hepatic steatosis
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
Protocolos
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.