Documentos Principais
Y0503
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Inibidor de ROCK Y-27632, Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-aminoetil)-N-(4-piridil)ciclohexano-carboxamida
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21N3O · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
320.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 14 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
chave InChI
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
O dicloridrato Y-27632 é um broncodilatador eficaz e melhora a resistência pulmonar (RP) induzida por antígenos e acetilcolina. Y-27632 controla a migração de neutrófilos e o edema pulmonar, e pode ser um agente potencial contra lesões pulmonares agudas.O uso de Y-27632 diidroclorido, em conjunto com Accutase ou outras soluções enzimáticas, durante a passagem de células-tronco embrionárias humanas (hES), tem demonstrado aumentar a sobrevivência celular e melhorar consideravelmente a eficiência de clonagem.
Y-27632, um inibidor de Rho-quinase, contrabalança as contrações noradrenérgicas no corpo cavernoso peniano de coelhos e humanos. Ele ajuda a relaxar o músculo liso vascular e não vascular em várias preparações e a reduzir a pressão arterial em ratos hipertensos. Além disso, esse inibidor induz alterações reversíveis na forma das células e diminui as fibras de estresse de actina, adesões focais e coloração de fosfotirosina proteica em células da malha trabecular humana (TM) e células do canal de Schlemm′. Y-27632 inibe a atividade da quinase de ambas as isoformas ROCK-I e ROCK-II in vitro, e essa inibição é revertida competitivamente por ATP, indicando que esses compostos se ligam ao sítio catalítico para inibir as quinases. Ki = 140 nM para p160ROCK.
Aplicação
O dicloridrato de Y-27632 tem sido usado:
  • como suplemento de meio em cultura de organoides de adenocarcinoma ductal pancreático
  • na inibição da quinase da família de genes homólogos de Ras (Rho) em células-tronco embrionárias de camundongo
  • na inibição da proteína quinase associada à Rho (ROCK) em células-tronco embrionárias humanas e células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) humanas
  • O dicloridrato de Y-27632 foi usado como suplemento no meio E8 para promover a diferenciação in vitro de células-tronco pluripotentes humanas
Ações bioquímicas/fisiológicas
O Y-27632 é um inibidor seletivo de ROCK (proteína serina/treonina quinase formadora de dupla-espiral associada ao Rho) altamente potente, permeável a células. Ki = 140 nM para p160ROCK. O Y-27632 também inibe a ROCK-II com potência igual. A inibição é competitiva com relação ao ATP.
O Y-27632 é um inibidor seletivo de ROCK altamente potente, permeável a células.
Características e benefícios
Este composto é um produto em destaque para pesquisa biológica com fosfatases de quinases. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque relativos à biologia de fosfatases de quinases. Saiba mais sobre moléculas pequena bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Informações legais
Vendido com licença da Mitsubishi Pharma Corporation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Colagenase powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9407
Colagenase
Thiazovivin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1045
Thiazovivin
Gastrin I human ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G9020
Gastrin I human
Basement membrane destruction by pancreatic stellate cells leads to local invasion in pancreatic ductal adenocarcinoma
Koikawa K, et al.
Cancer Letters, 425, 65-77 (2018)
Naoki Okumura et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(1), 318-329 (2013-10-10)
To investigate the molecular mechanism of Rho-associated kinase (ROCK) inhibitors Y-27632 and Y-39983 on corneal endothelial cell (CEC) proliferation and their wound-healing effect. The expression of G1 proteins of the cell cycle and expression of phosphorylated Akt in monkey CECs
Taisuke Kadoshima et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(50), 20284-20289 (2013-11-28)
Here, using further optimized 3D culture that allows highly selective induction and long-term growth of human ES cell (hESC)-derived cortical neuroepithelium, we demonstrate unique aspects of self-organization in human neocorticogenesis. Self-organized cortical tissue spontaneously forms a polarity along the dorsocaudal-ventrorostral
Evaluation of Y-27632, a rho-kinase inhibitor, as a bronchodilator in guinea pigs
Iizuka K, et al.
European Journal of Pharmacology, 406(2), 273-279 (2000)
James L Hutchinson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(1), 94-105 (2013-10-01)
Myometrial contraction is a central feature of labor. Although a link between infection and preterm labor is widely accepted, surprisingly little is known about the mechanisms coupling infection-induced inflammation to myocyte contractile machinery. This study explores the myocyte response to
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology