B0560
(−)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, cell cycle inhibitor
Sinônimo(s):
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-hydroxypyrrolo[2.3-b]-7-methylquinolin-4-one
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(−)-Blebbistatin, solid, synthetic
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble(lit.)
ethyl acetate: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
methylene chloride: soluble(lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
chave InChI
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.