I2764
ML-7
powder
Sinônimo(s):
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
chave InChI
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MYLK(4638) , MYLK2(85366)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?