J4580
Jasplakinolide
≥97% (HPLC), film (colorless), actin polymerization promoter
Sinônimo(s):
Jaspamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Jasplakinolide, ≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
film (colorless)
cor
off-white to beige
solubilidade
DMSO: >2 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(C)\C[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](Cc2c(Br)[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22-,23-,24-,30+,31+/m0/s1
chave InChI
GQWYWHOHRVVHAP-DHKPLNAMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.