L5288
Latrunculin B
from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor
Sinônimo(s):
LAT-B
About This Item
Produtos recomendados
product name
Latrunculin B from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
solid
peso molecular
395.5
solubilidade
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CCC=C1
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
chave InChI
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3