182516-M
Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869, Actin Assembly Inhibitor XIV, 2-(3-Bromophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-one, racemic, CK-0157869
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3