P2141
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
28-(2,3-dihydroxy-2-methylpropyl)-18-hydroxy-34-(1-hydroxyethyl)-23,31-dimethyl-12-thia-10,16,22,25,27,30,33,36-octazapentacyclo[12.11.11.03,11.04,9.016,20]hexatriaconta-3(11),4,6,8-tetraene-15,21,24,26,29,32,35-heptone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phalloidin from Amanita phalloides, ≥90%
fonte biológica
Amanita phalloides
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C1NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC1=O)C(=O)N4CC(O)CC4C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c5ccccc35
InChI
1S/C35H48N8O11S/c1-15-27(47)38-22-10-20-19-7-5-6-8-21(19)41-33(20)55-13-24(34(53)43-12-18(46)9-25(43)31(51)37-15)40-32(52)26(17(3)45)42-28(48)16(2)36-30(50)23(39-29(22)49)11-35(4,54)14-44/h5-8,15-18,22-26,41,44-46,54H,9-14H2,1-4H3,(H,36,50)(H,37,51)(H,38,47)(H,39,49)(H,40,52)(H,42,48)
chave InChI
KPKZJLCSROULON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a supplement in PEM buffer and dimethyl sulfoxide (DMSO).
- As a drug.
- In immunohistochemistry to stain F-actin.
Ações bioquímicas/fisiológicas
actin-rich structures.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?