P5282
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, FITC labeled
Sinônimo(s):
Phalloidin-FITC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled, sequence Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
fonte biológica
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fluorescência
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- To visualize F-Actin reorganization in primary neonatal cardiomyocytes (PNCMs) and H9C2 cells (rat cardiac myoblasts) following endothelin-1 (ET-1) and angiotensin II (Ang II) treatment.
- In immunochemistry to label microfilament.
- In immunofluorescence analysis to stain F-actin.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.