AB6016
Anti-F-actin-capping protein subunit alpha-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1, CapZ alpha-1, F-actin-capping protein subunit alpha-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
pig, mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Capza1(534656)
dog ... Capza1(475857)
human ... CAPZA1(829)
mouse ... Capza1(12340)
pig ... Capza1(100037957)
rat ... Capza1(691149)
rhesus monkey ... Capza1(705653)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected F-actin-capping protein subunit alpha-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1