49409
Phalloidin-Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Atto 488, Atto 488 Phalloidin
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in water
Absorção UV
λ: 499-505 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Strong Absorption.
- High Fluorescence quantum yield.
- High Photostability.
- Minimal Triplet formation.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies