Merck
Todas as fotos(7)
Key Documents
G3893
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonal anti-proteína ácida fibrilar glial (GFAP)
clone G-A-5, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-GFAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, pig
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 1:400 using rat brain sections (alcohol-fixed)
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Descrição geral
O anticorpo monoclonal antiproteína ácida fibrilar glial (GFAP) (isotipo de IgG1 de camundongo) é derivado de hibridoma produzido pela fusão de células de mieloma e esplenócitos de camundongo de um camundongo imunizado. O GFAP é o filamento intermediário expresso em astrócitos. O gene que o codifica está localizado no cromossomo humano na posição 17q21.31.
O isotipo é determinado usando o kit ImmunoTypeTM (código do produto ISO-1) e por um imunoensaio de difusão dupla usando reagentes de isotipagem de anticorpo monoclonal de camundongo (código do produto ISO-2).
Filamentos intermediários (FI) com diâmetro característico de 10 nm são uma classe distinta de filamentos citoesqueléticos heterogêneos do ponto de vista molecular definidos por critérios ultraestruturais, imunológicos e bioquímicos. Os filamentos intermediários diferem significativamente dos outros elementos do citoesqueleto da célula, ou seja, microtúbulos e microfilamentos, e são componentes da maioria das células eucarióticas. O GFAP (peso molecular de 50 kDa) é a proteína de FI específica do tipo celular em astrócitos.
Especificidade
O anticorpo reage especificamente com GFAP em ensaios de immunoblotting e marca astrócitos, células gliais de Bergmann e condrócitos de cartilagem elástica em coloração imuno-histoquímica. O anticorpo reage com o antígeno glial específico em cortes de tecido congelados ou fixados em álcool.
Imunogênio
GFAP da medula óssea de suínos
Aplicação
O anticorpo monoclonal antiproteína ácida fibrilar glial (GFAP) produzido em camundongos é adequado para imuno-histoquímica em uma diluição de trabalho de 1:400 usando cortes de cérebro de rato (fixados em álcool) e análise de microarranjo. Pode ser usado para localização imunocitoquímica de GFAP em tecidos humanos, suínos e de ratos. Também é adequado para localização de GFAP usando ensaios de imunoblot. Na marcação imunofluorescente indireta em cortes fixados em álcool ou congelados, este anticorpo cora astrócitos e as células da glia de Bergmann, gliomas e outros tumores derivados de células gliais.
O anticorpo foi usado como anticorpo primário em análise imunocitoquímica:
  • de culturas de células endoteliais microvasculares cerebrais primárias para estudar o efeito da microglia na BHE (barreira hematoencefálica) e seus principais componentes
  • para estudar os efeitos de cicatrização de feridas da metaloproteinase-2 de matriz que promove a recuperação após a lesão da medula espinhal
  • para estudar a regulação negativa da proliferação de células progenitoras neurais embrionárias pelo receptor Toll-like 3
Ações bioquímicas/fisiológicas
O gene GFAP codifica uma proteína de filamento intermediário (50 kDa) de astrócitos maduros, que pode ser usada como um marcador para distinguir astrócitos de outras células da glia durante o desenvolvimento do sistema nervoso central. Defeitos neste gene causam a doença de Alexander. É uma doença rara de astrócitos no SNC.
forma física
O anticorpo monoclonal antiproteína ácida fibrilar glial (GFAP) é fornecido como líquido ascítico contendo azida sódica 15 mM como conservante.
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês. Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente. Não é recomendado armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Characterization of a panel of monoclonal antibodies recognizing specific epitopes on GFAP.
Lin N H, et al.
PLoS ONE, 12(7), e0180694-e0180694 (2017)
Potentiation of Astrogliogenesis by STAT3-Mediated Activation of Bone Morphogenetic Protein-Smad Signaling in Neural Stem Cells? ?
Shinji Fukuda, et al.
Journal of Virology, 27(13) (2007)
Davide Sciuscio et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(2), 255-266 (2010-11-26)
Quantitative methylation-specific tests suggest that not all cells in a glioblastoma with detectable promoter methylation of the O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) gene carry a methylated MGMT allele. This observation may indicate cell subpopulations with distinct MGMT status, raising the question
TWO CASES WITH DIFFERENT EPILEPSY TYPE AND
DYSMORPHIC FEATURES ASSOCIATED WITH
17q21.31 MICRODELETION SYNDROME
E. UCTEPE, et al.
Genetic Counseling (Geneva, Switzerland), 27(3) (2016)
Molecular Components of the Neuronal Cytoskeleton
Siegel G J, et al.
Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. (1999)
Artigos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.