Merck
Todas as fotos(8)
Key Documents
AB5804
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiproteína fibrilar glial ácida (GFAP)
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
glial fibrillary acidic protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, bovine, canine, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
A proteína fibrilar glial ácida é um filamento intermediário de classe III. A GFAP é o principal componente de filamentos intermediários em astrócitos e serve como um marcador celular específico que distingue astrócitos diferenciados de outras células da glia durante o desenvolvimento do sistema nervoso central.
Especificidade
Reconhece a proteína fibrilar glial ácida (GFAP).
É esperado que o anticorpo reaja com a maioria das GFAP (proteína fibrilar glial ácida) de mamíferos devido à homologia. A reatividade com outras espécies não foi confirmada.
Imunogênio
GFAP bovina purificada
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica (parafina):
imagens representativas de um lote anterior.
Imunocitoquímica:
uma diluição de 1:1.000 de um lote anterior foi usada em imuno-histoquímica.
O anticorpo antiproteína fibrilar glial ácida (GFAP) é um anticorpo contra a proteína fibrilar glial ácida para uso em IC, IH, IH(P), com mais de 65 citações do produto.
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imuno-histoquímica em tecido cerebral, astrócitos e neurônios.
Análise imuno-histoquímica (parafina):
Coloração do cérebro humano para GFAP (IHC2078). Tecido pré-tratado com tampão citrato, pH 6,0. Anticorpo policlonal pré-diluído, usando detecção IHC-Select com HRP-DAB. As células gliais coram fortemente (marrom).
Coloração ideal com método de recuperação de epítopo em tampão citrato: cérebro humano
Descrição-alvo
50 kDa
Ligação
Substitui: AB1540
forma física
Não purificado
Soro de coelho. Líquido. Não contém conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C como alíquotas não diluídas a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral de camundongo, astrócitos de rato, neurônios de rato.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Damir Sapunar et al.
Pain, 152(5), 1173-1181 (2011-03-08)
Neuropeptide Y (NPY) has an important but still insufficiently defined role in pain modulation. We therefore examined the ability of NPY to modulate experimentally induced neuropathic pain by injecting it directly into dorsal root ganglion (DRG) immediately following spinal nerve
Inhibition of CXCR1 and CXCR2 chemokine receptors attenuates acute inflammation, preserves gray matter and diminishes autonomic dysreflexia after spinal cord injury.
Marsh DR, Flemming JM
Spinal Cord null
Astrogliosis in EAE spinal cord: derivation from radial glia, and relationships to oligodendroglia.
Peter Bannerman,Ashleigh Hahn,Athena Soulika,Vittorio Gallo,David Pleasure
Glia null
Congenital anomalies and rhabdoid tumor associated with 22q11 germline deletion and somatic inactivation of the SMARCB1 tumor suppressor.
Toth, G; Zraly, CB; Thomson, TL; Jones, C; Lapetino, S; Muraskas, J; Zhang, J; Dingwall, AK
Genes Chromosomes Cancer null
Expression patterns and subcellular localization of the Down syndrome candidate protein MNB/DYRK1A suggest a role in late neuronal differentiation
Hammerle, B. et al.
The European Journal of Neuroscience, 17(11), 2277-2286 (2003)
Artigos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.