Merck
Todas as fotos(7)
Key Documents
MAB377
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN, clone A60
clone A60, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A60, monoclonal
reatividade de espécies
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O anticorpo NeuN (núcleos NEUronais; clone A60) reconhece especificamente a proteína NeuN que se liga ao DNA, específica para neurônios, que está presente na maioria dos tipos celulares neuronais do SNC e SNP de todos os vertebrados testados. As distribuições da proteína NeuN estão aparentemente restritas aos núcleos neuronais, pericários e alguns processos neuronais proximais no cérebro de fetos e adultos, embora alguns neurônios não sejam reconhecidos pela NeuN em todas as idades: alguns exemplos incluem as células retinianas da camada nuclear interna da retina, células de Cajal-Retzius, células de Purkinje, neurônios do núcleo olivário inferior e dentado e células ganglionares simpáticas (Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996). A proteína NeuN, detectada de forma imuno-histoquímica, aparece pela primeira vez nos momentos do desenvolvimento que correspondem à retirada do neurônio do ciclo celular e/ou com o início da diferenciação terminal do neurônio (Mullen et al., 1992). A imunorreatividade surge por volta de E9.5 no tubo neuronal de camundongos e é ampla em todo o sistema nervoso em desenvolvimento até E12.5. A coloração nuclear forte indica uma função de proteína reguladora nuclear. Contudo, não há evidência atualmente sobre se o antígeno da proteína NeuN tem uma função no citoplasma distal ou se é simplesmente sintetizada lá antes de ser transportada de volta para o núcleo. Não foi encontrada diferença entre proteínas isoladas dos núcleos purificados e de extrato de cérebro total em imunoblots (Mullen et al., 1992).
Especificidade
O anticorpo monoclonal exclusivo da MILLIPORE para a proteína nuclear de vertebrados chamada NeuN (ou núcleos neuronais) reage com a maioria dos tipos celulares neuronais em todo o sistema nervoso de camundongos, inclusive cerebelo, córtex cerebral, hipocampo, tálamo, coluna vertebral e neurônios do sistema nervoso periférico, incluindo gânglios da raiz dorsal, gânglios da cadeia simpática e gânglios entéricos. Do ponto de vista de desenvolvimento, a imunorreatividade é observada pela primeira vez logo depois de os neurônios terem se tornado pós-mitóticos. Não foi observada coloração em zonas proliferativas. A coloração imunohistoquímica está localizada principalmente no núcleo dos neurônios com coloração mais clara no citoplasma. Os poucos tipos celulares que não reagem com MAB377 incluem células de Purkinje, mitrais e fotorreceptoras. O anticorpo é um excelente marcador para neurônios em culturas primárias e em células P19 estimuladas com ácido retinoico. É útil também para identificar neurônios em transplantes.
Imunogênio
Núcleos de células purificados de cérebro de camundongo
Aplicação
Anticorpo anti-NeuN, o clone A60 detecta o nível de NeuN e foi publicado e validado para uso em FC, IC, IF, IH, IH(P), IP e WB.
Análise de Western blot:
um lote anterior deste anticorpo reconheceu 2-3 bandas no intervalo de 46-48 kDa e, possivelmente, outra banda em cerca de 66 kDa.
Imunocitoquímica:
Usou-se diluição de 1:10-1:100 de um lote anterior. Neurônios em cultura devem ser permeabilizados com 0,1% de triton X-100. Todas as diluições de anticorpo primário devem ser realizadas com soluções simples contendo apenas tampão e anticorpo primário sem bloqueadores proteicos ou detergentes em excesso.
Imunohistoquímica:
1:100-1:1.000. O anticorpo funciona melhora em tecido embebido em cera de poliéster, mas funciona também em tecido embebido em parafina em uma diluição de trabalho menor. O anticorpo funciona bem com fixadores à base de formaldeído. Usou-se tratamento com ácido cítrico e micro-ondas com sucesso (Sarnat, 1998).
Análise imunohistoquímica (parafina): Um lote anterior foi usado para IH(P).
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Neurociência
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imunohistoquímica de tecido cerebral.
Análise imunohistoquímica (parafina):
padrão de coloração/morfologia NeuN (cat. N.º MAB377) em cerebelo de rato. Tecido pré-tratado com citrato, pH 6,0. Este lote de anticorpos foi diluído na proporção 1:100, usando Detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é observada como coloração nuclear nos neurônios na camada granular. Observe que não há sinal detectado no núcleo das células de Purkinje.
Coloração ideal com tampão citrato, pH 6,0, Recuperação de epítopos: cerebelo de rato
Descrição-alvo
46/48 kDa
forma física
Formato: Purificada
Imuniglobulina IgG1 de camundongo purificada líquida, em tampão contendo 0,02 M de tampão fosfato, 0,25 M de NaCl, pH 7,6 com 0,1% de azida sódica.
Proteína A purificada
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo - Tecido cerebral. Controle negativo - qualquer tecido neuronal, p. ex., fibroblastos
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(a) produto(a), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Presubiculum stimulation in vivo evokes distinct oscillations in superficial and deep entorhinal cortex layers in chronic epileptic rats.
Tolner, EA; Kloosterman, F; van Vliet, EA; Witter, MP; Silva, FH; Gorter, JA
The Journal of Neuroscience null
A U Zaidi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 48(10), 1369-1375 (2000-09-16)
To understand the biological relationships among various molecules, it is necessary to define the cellular expression patterns of multiple genes and gene products. Relatively simple methods for performing multi-label immunohistochemical detection are available. However, there is a paucity of techniques
Isotropic fractionator: a simple, rapid method for the quantification of total cell and neuron numbers in the brain.
Herculano-Houzel, Suzana and Lent, Roberto
The Journal of Neuroscience, 25, 2518-2521 (2005)
A role for prefrontal cortex in memory storage for trace fear conditioning.
Runyan, Jason D, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 1288-1295 (2004)
Different expression patterns of Bcl-2, Bcl-xl, and Bax proteins after sublethal forebrain ischemia in C57Black/Crj6 mouse striatum.
Wu, C; Fujihara, H; Yao, J; Qi, S; Li, H; Shimoji, K; Baba, H
Stroke null