Key Documents
MAB353
Sigma-Aldrich
Anticorpo antinestina, clone rat-401
clone rat-401, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
rat401
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
rat-401, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
não deve reagir com
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrição geral
Nestina, uma proteína grande de filamento intermediário (classe tipo VI) expressa durante o desenvolvimento nas junções miotendíneas e neuromusculares. A expressão da nestina é restrita, geralmente desaparecendo até E18. Acredita-se que a nestina seja um marcador neuronal razoável, entretanto, estudos recentes constataram a expressão de nestina em outros tipos celulares, como células endoteliais (Mokry e Nemecek, 1998). A nestina identifica o neuroepitélio mais primitivo, mas também identifica muitos outros tecidos embrionários, portanto não é específica do SNC. A expressão da nestina é observada em quase todos os GBMs (glioblastomas mulitformes) e em muitos melanomas (tanto primários quanto metastáticos), mas não em nenhum carcinoma metastático.
Especificidade
Proteína nestina de roedores confirmada com rato e camundongo. A rat-401 não é reativa com a proteína nestina humana.
Imunogênio
Nestina purificada da medula espinhal embrionária de ratos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Detecte nestina usando este anticorpo antinestina, clone rat-401, validado para uso em IC, IH, IH(P) e WB.
Subcategoria de pesquisa
Células-tronco neurais
Western blot:
200-220 kDa em géis redutores de extratos celulares de ratos ou camundongos recém-nascidos. Observe que foi originalmente relatado (de forma equivocada) que a nestina migrava em aproximadamente 440 kDa por SDS-PAGE (Kachinsky, 1995).
Para western blots, prepare as amostras fervendo em 4 volumes de Tris 125 mM, pH 6,8, 2-mercaptoetanol 10%, glicerol 10% e SDS 4,6%. Recomenda-se géis para PAGE 5%. Bloqueie as membranas com leite ou BSA. Não dilua o anticorpo primário em tampão contendo leite. O congelamento e descongelamento de amostras ou o não armazenamento das amostras a –85 °C apresentará decomposição da nestina, às vezes, em diversos fragmentos.
Imuno-histoquímica:
usou-se diluição de 1:20-1:200 de um lote anterior. Perfunda o tecido com paraformaldeído 4% em pH 7,4 para microscopia óptica ou com paraformaldeído 4% em pH 10,0 ou paraformaldeído 4% com glutaraldeído 0,1% em pH 7,4 para ME. Adequado para cortes congelados ou embebidos em parafina.
Imunocitoquímica:
usou-se diluição de 1:20-1:200 de um lote anterior. Fixe as células em paraformaldeído 4% tamponado com borato de sódio 50 mM em pH 9,5.
As diluições e os protocolos de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Qualidade
Imuno-histoquímica (parafina):
coloração do pâncreas de camundongo com nestina (N.º do cat. MAB353, clone 401), o tecido foi pré-tratado com tampão citrato, pH 6,0. Um lote anterior deste anticorpo foi diluído na concentração de 1,25 µg/ml, usando detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é detectada nas ilhotas de Langerhans.
Coloração ideal do anticorpo monoclonal de nestina: pâncreas de camundongo
Descrição-alvo
200-220 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo 0,09% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral embrionário de camundongo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Designer self-assembling Peptide nanofiber scaffolds for adult mouse neural stem cell 3-dimensional cultures
Gelain, Fabrizio, et al.
Testing, 1, e119-e119 (2006)
Role of cyclin D1 cytoplasmic sequestration in the survival of postmitotic neurons.
Sumrejkanchanakij, P; Tamamori-Adachi, M; Matsunaga, Y; Eto, K; Ikeda, MA
Oncogene null
J Mokrý et al.
Folia biologica, 44(5), 155-161 (2000-03-25)
For a long time, intermediate filament protein nestin was recognized as a specific constituent of the cytoskeleton of developing neural cells and skeletal muscle. Recent reports by other investigators demonstrated that nestin may also be expressed in other cell types.
Markers of adult neural stem cells.
Eric Wexler
Methods in Molecular Biology null
Human embryonic stem cells express an immunogenic nonhuman sialic acid.
Martin, Maria J, et al.
Nature Medicine, 11, 228-232 (2005)
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.