MAB1637
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TU-20
Sinônimo(s):
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anticorpo antitubulina, isoforma beta III, CT, clone TU -20 (semelhante a TUJ1), ascites fluid, clone TU-20 (Similar to TUJ1), Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neurociência
cortes de tecido congelados, fixados em formalina ou embebidos em parafina: diluição 1:20 a 1:100 de um lote anterior. A recuperação de antígenos em tampão citrato em alta temperatura é recomendada com cortes de tecido embebidos em parafina.
Imunoprecipitação:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em imunoprecipitação.
Imunocitoquímica:
uma diluição de 1:100 a 1:500 de um lote anterior foi usada nas células fixadas.
Immunoblotting:
1:1000. O anticorpo detectará uma única banda em 50 kDa, correspondente à beta-tubulina de classe III.
ELISA:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em ELISA.
A diluição de trabalho ideal deve ser determinada pelo usuário final.
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Análise de western blot:
uma diluição 1:1000 deste lote detectou tubulina (βIII) em 10 μg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle positivo: tecido cerebral ou neurônios de qualquer tipo
Controle negativo: tecido não neural ou astrócitos.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.