Merck
Todas as fotos(8)
Key Documents
AB5603
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiSox2
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Transcription factor SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, Transcription factor SOX2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX2(6657)
Descrição geral
Fator de transcrição SOX-2 (UniProt: P48431; também conhecido como SOX-2, região determinante do sexo Y (SRY)-box 2, gene do domínio HMG-box semelhante ao do SRY 2) é codificado pelo gene SOX2 (ID do gene: 6657) em humanos. SOX-2 é um fator de transcrição que forma um complexo trimérico com OCT4 no DNA e controla a expressão de diversos genes envolvidos no desenvolvimento embrionário, tais como YES1, FGF4, UTF1 e ZFP206. Foi demonstrado que ele é essencial para os estágios iniciais da embriogênese e à pluripotência das células-tronco embrionárias. Ele pode atuar como um interruptor no desenvolvimento neuronal. Permite que células neurais mantenham um estado não diferenciado neutralizando a atividade das proteínas pró-neurais e impedindo a diferenciação neuronal. Demonstrou-se que a SUMOilação de SOX-2 inibe a ligação ao DNA e regula negativamente a transativação de FGF4. Defeitos no gene SOX2 estão relacionados à microftalmia, que é caracterizada pela malformação ocular, variando desde um tamanho pequeno de um dos olhos até ausência total de tecido ocular bilateral.
Especificidade
Esse anticorpo reconhece a região C-terminal do Sox2.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a uma sequência da região C-terminal da Sox2 humana.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: 10 µg/ml de um lote representativo detectaram Sox2 em células-tronco humanas H9.
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo detectou imunorreatividade nuclear de SOX2 em células-tronco embrionárias humanas (CTEh) fixadas em paraformaldeído 4%, permeabilizadas com 0,1% de Triton X-100, por imunocitoquímica fluorescente (Kingham, E., et al. (2013). Small. 9(12):2140-2151).
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo detectou imunorreatividade de SOX2 por coloração por imunocitoquímica fluorescente de células-tronco pluripotentes induzidas (CTPi) fixadas em paraformaldeído 4% que foram geradas a partir de células epiteliais tubulares renais de rim humano (Montserrat, N., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(29):24131-24138).
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo detectou imunorreatividade de Sox2 por coloração imunocitoquímica fluorescente de CTPi fixadas em paraformaldeído 4%, permeabilizadas com 0,5% de Triton X-100, que foram geradas a partir de células cutâneas de pacientes com doença de Parkinson (Sánchez-Danés, A., et al. (2012). EMBO Mol. Med. 4(5):380-395).
Análise imunocitoquímica: Lotes representativos detectaram imunorreatividade de SOX2 por coloração imunocitoquímica fluorescente de CTPi fixadas em paraformaldeído 4%, permeabilizadas com 0,2% de Triton X-100, que foram geradas a partir de células da orelha de camundongos e fibroblastos embrionários de camundongos (MEF) (Burns, J.C., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48704; Hadadeh, O., et al. (2012). PLoS One. 7(11):e49065).
Análise de western blot: Um lote representativo detectou SOX2 em extratos nucleares de células-tronco embrionárias de camundongo (mESC) (Banaszynski, L.A., et al. (2013). Cell. 155(1):107-120).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo detectou células positivas para SOX2 em cortes feitos por vibratomo de cérebro de camundongos fixados em paraformaldeído 4%, permeabilizados com 0,3% de Triton X-100 por imuno-histoquímica fluorescente (Matsuda, S., et al. (2012). J. Neurosci. 32(36):12543-12557).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou imunorreatividade de SOX2 em cortes de embriões de camundongo de peça inteira fixados em paraformaldeído 4% (van Rooijen, C., et al. Development. 139(14):2576-2583).
O anticorpo anti-SOX2, N.º do cat. AB5603, é um anticorpo anti-SOX2 policlonal de coelho altamente específico e foi testado para uso em imunocitoquímica, imuno-histoquímica (parafina) e western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células-tronco embrionárias de camundongo.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou SOX2 em 10 µg de lisado de células-tronco embrionárias de camundongos.
Descrição-alvo
aproximadamente 39 kDa observada. 34,31 kDa (humano) e 34,45 (camundongos) calculadas. Banda(s) não caracterizada(s) pode(m) aparecer em alguns lisados
Ligação
Substitui: AB5770
Nota de análise
Controle
Immunoblot: Lisado de células-tronco embrionárias humanas ou de camundongo, lisado de células germinativas embrionárias de camundongo
Imunocitoquímica: Células-tronco embrionárias humanas (linhagem H9)
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Tgfbeta signal inhibition cooperates in the induction of iPSCs and replaces Sox2 and cMyc.
Nimet Maherali,Konrad Hochedlinger
Current Biology null
Stage-dependent modes of Pax6-Sox2 epistasis regulate lens development and eye morphogenesis.
Smith, AN; Miller, LA; Radice, G; Ashery-Padan, R; Lang, RA
Development null
A directional Wnt/beta-catenin-Sox2-proneural pathway regulates the transition from proliferation to differentiation in the Xenopus retina.
Agathocleous, Michalis, et al.
Development, 136, 3289-3299 (2009)
Secreted factors from brain endothelial cells maintain glioblastoma stem-like cell expansion through the mTOR pathway.
Galan-Moya, Eva Maria, et al.
EMBO Reports, 12, 470-476 (2011)
2010 Survey on cell phone use while performing cardiopulmonary bypass.
Smith T, Darling E, Searles B
Perfusion null
Artigos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.