Key Documents
A8806
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
free fatty acid content
≤0.02%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.02% fatty acid (GC)
≤0.1 ng/mg endotoxin
perda
≤5%
pH
4.8-7.5
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
AVA 9CFR 113.53, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina sérica bovina (BSA) é uma proteína sérica solúvel em água, com 583 aminoácidos de comprimento e peso molecular calculado de 66.430 Daltons. Seis hélices a formam seus três domínios homólogos. Dependendo do pH, a albumina sérica bovina sofre isomerização conformacional reversível. A estrutura nativa da BSA se torna reativa e flexível com o aquecimento.
A BSA é uma proteína transportadora de muitas biomoléculas, como ácidos graxos, aminoácidos e esteroides. Devido a suas propriedades como transportadora, a BSA também é amplamente utilizada em cultura celular. A BSA também tem funções antioxidantes quando usada para cultura celular.
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada na solução preparada para digestão de tecidos. Ela foi usada como agente bloqueador em ensaio de espalhamento celular.
Tendo em vista que a BSA é um transportador bastante conhecido de ácidos graxos (AG), é importante controlar os ácidos graxos específicos usados no cultivo de linhagens celulares em linhagens de cultura celular que sejam sensíveis a determinados ácidos graxos. A BSA isenta de ácidos graxos é um reagente muito útil para esses experimentos de cultura celular, para permitir que os pesquisadores usem essa BSA como transportadora dos ácidos graxos específicos do seu sistema de cultura celular. Isso diminui potenciais riscos para as células devido a AGs que possam estar presentes em uma BSA que não seja isenta de AG.
O produto BSA é testado especificamente quanto às seguintes propriedades:
  • Isenção de ácidos graxos/teor de AG muito baixo
  • Baixo nível de endotoxinas
  • Adequação para uso em cultura celular
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Testada para uso em cultura celular
  • Isenta de ácidos graxos
  • Baixo nível de endotoxinas
  • Fracionada com etanol frio
Nota de preparo
Comumente denominado fração V de Cohn, este produto é preparado através de um método modificado do método de fracionamento de etanol frio de Cohn.
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Extracellular stimulation of mammalian neurons through repetitive activation of Na+ channels by weak capacitive currents on a silicon chip.
Schoen I and Fromherz P
Journal of Neurophysiology, 100, 346-346 (2008)
Marjan Gharagozloo et al.
PLoS biology, 17(9), e3000451-e3000451 (2019-09-17)
Nucleotide-binding, leucine-rich repeat containing X1 (NLRX1) is a mitochondria-located innate immune sensor that inhibits major pro-inflammatory pathways such as type I interferon and nuclear factor-κB signaling. We generated a novel, spontaneous, and rapidly progressing mouse model of multiple sclerosis (MS)
Hajime Abe et al.
Nature communications, 10(1), 2824-2824 (2019-06-30)
The fibrogenic response in tissue-resident fibroblasts is determined by the balance between activation and repression signals from the tissue microenvironment. While the molecular pathways by which transforming growth factor-1 (TGF-β1) activates pro-fibrogenic mechanisms have been extensively studied and are recognized
Simon A Johnston et al.
BMC cell biology, 9, 65-65 (2008-12-11)
Cells use filopodia to explore their environment and to form new adhesion contacts for motility and spreading. The Arp2/3 complex has been implicated in lamellipodial actin assembly as a major nucleator of new actin filaments in branched networks. The interplay
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
Lipid Induced Insulin Resistance